Learn More
4,4'-Diaminobenzanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450547 50 g 50 g
11440547 10 g 10 g
11460547 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22419.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 785-30-8 | C13H13N3O | 227.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 785-30-8
Fórmula molecular C13H13N3O
Peso molecular (g/mol) 227.27
Número MDL MFCD00025361
Clave InChI XPAQFJJCWGSXGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-diaminobenzanilide, 4-amino-n-4-aminophenyl benzamide, benzamide, 4-amino-n-4-aminophenyl, 4-aminobenzoyl-4'-aminoanilide, p,p'-diaminobenzanilide, 4,4'-diamino benzanilide, unii-00x4jm89uh, benzanilide, 4,4'-diamino, 4-aminophenyl-n-4-aminophenyl carboxamide, ccris 8916
PubChem CID 69917
Nombre IUPAC 4-amino-N-(4-aminofenil)benzamida
SMILES NC1=CC=C(NC(=O)C2=CC=C(N)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diaminobenzanilide
Punto de fusión 200°C to 202°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2215469
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.27
Porcentaje de pureza 98%