Learn More
4,4″-Diamino-p-terfenilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397425 1 g 1 g
11307435 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05403.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3365-85-3 | C18H16N2 | 260.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3365-85-3
Fórmula molecular C18H16N2
Peso molecular (g/mol) 260.34
Número MDL MFCD00051532
Clave InChI QBSMHWVGUPQNJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-diamino-p-terphenyl, 4,4-diaminoterphenyl, 4-4-4-aminophenyl phenyl aniline, ccris 4965, p-terphenyl, 4,4-diamine, 1,1':4',1-terphenyl-4,4-diamine, 4'-4-aminophenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 4,4-diamino-4-terphenyl
PubChem CID 104949
Nombre IUPAC 4-[4-(4-aminofenil)fenil]anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4''-Diamino-p-terphenyl
Punto de fusión 244°C to 250°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2120295
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.34
Porcentaje de pureza 95%