Learn More
4,4'-diamino-3,3'-dimetildifenilmetano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322842 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322842 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12194800AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane
CAS 838-88-0
Nombres de analitos o componentes 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H18 N2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo o-Toluidine, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[2-methylbenzenamine], 2,2'-Dimethyl-4,4'-methylenedianiline, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'-Amino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(o-toluidine), 4,4'-Methylenebis[2-methylaniline], 4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Bis(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-methylphenyl)methane, Di(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Kayabond C 100, Kayahard MDT, NSC 37146
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N2/c1-10-7-12(3-5-14(10)16)9-13-4-6-15(17)11(2)8-13/h3-8H,9,16-17H2,1-2H3
SMILES Cc1cc(Cc2ccc(N)c(C)c2)ccc1N
Nombre IUPAC 4-[(4-amino-3-metilfenil)metil]-2-metilanilina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 226.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.147 g/mol