Learn More
4,4'-diamino-3,3',5,5'-tetrabromobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Diamino-3,3',5,5'-tetrabromobiphenyl |
| CAS | 62477-23-0 |
| Fórmula molecular | C12H8Br4N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,3',5,5'-Tetrabromo-[1,1’-biphenyl]-4,4’-diamine, NSC 672196 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Br4N2/c13-7-1-5(2-8(14)11(7)17)6-3-9(15)12(18)10(16)4-6/h1-4H,17-18H2 |
| SMILES | NC(C(Br)=C1)=C(Br)C=C1C2=CC(Br)=C(N)C(Br)=C2 |
| Nombre IUPAC | 3,3',5,5'-tetrabromo-[1,1'-bifenil]-4,4'-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 499.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 495.74 |