Learn More
4,4'-diamino-2,2'-bipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridine |
| CAS | 18511-69-8 |
| Fórmula molecular | C10H10N4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | [2,2'-Bipyridine]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Diamino-2,2'-dipyridyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N4/c11-7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12)2-4-14-10/h1-6H,(H2,11,13)(H2,12,14) |
| SMILES | Nc1ccnc(c1)c2cc(N)ccn2 |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0905 |