Learn More
4,4'-diamino-2,2'-bipiridina, TRC
Código de producto. 30365333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30365333 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30365333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4161881G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridine
CAS 18511-69-8
Fórmula molecular C10H10N4
Cantidad 1 g
Sinónimo [2,2'-Bipyridine]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Diamino-2,2'-dipyridyl
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4/c11-7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12)2-4-14-10/h1-6H,(H2,11,13)(H2,12,14)
SMILES Nc1ccnc(c1)c2cc(N)ccn2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0905
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.