Learn More
4,4'-Diacetilbifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418446 25 g 25 g
11408446 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15911.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 787-69-9 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 787-69-9
Fórmula molecular C16H14O2
Peso molecular (g/mol) 238.286
Número MDL MFCD00017248
Clave InChI YSTSBXDVNKYPTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-diacetylbiphenyl, 4,4'-diacetyl biphenyl, 1-4-4-acetylphenyl phenyl ethanone, 4,4-diacetylbiphenyl, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl diethanone, 1-4'-acetyl 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, ethanone, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diylbis, 1-acetyl-4-4-acetylphenyl benzene, 1-4'-acetyl-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, diacetyl biphenyl
PubChem CID 301558
Nombre IUPAC 1-[4-(4-acetilfenil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diacetylbiphenyl
Punto de fusión 190°C to 193°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza 98%