Learn More
4,4'-Diacetoxibifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479357 25 g 25 g
11459357 1 g 1 g
11469357 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21403.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32604-29-8
Fórmula molecular C16H14O4
Peso molecular (g/mol) 270.284
Número MDL MFCD00035973
Clave InChI RQMBBMQDXFZFCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-diacetoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diyl diacetate, acetic acid 4'-acetoxy-biphenyl-4-yl ester, 4'-acetyloxy-1,1'-biphenyl-4-yl acetate, pubchem9095, 4,4-diacetoxybiphenyl, acmc-1agcm, 4,4'-diacetoxy-biphenyl, 4,4'-biphenol diacetate, 4,4'-biphenyldiyl diacetate
PubChem CID 604281
Nombre IUPAC Acetato de [4-(4-acetiloxifenil)fenil]
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diacetoxybiphenyl
Punto de fusión 162°C to 165°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.28
Porcentaje de pureza 97%