Learn More
4,4'-Di-terc-butilbifenilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772871 5 g Frasco de vidrio 5 g
10136923 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1625-91-8 | C20H26 | 266.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1625-91-8
Fórmula molecular C20H26
Peso molecular (g/mol) 266.42
Número MDL MFCD00008834
Clave InChI CDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-di-tert-butylbiphenyl, 4,4'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-t-butylbiphenyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butylphenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1,1-dimethylethyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butyl phenyl benzene, di-t-butylbiphenyl, pubchem9048, acmc-209st2, 4,4'-di-tertbutylbiphenyl
PubChem CID 74195
Nombre IUPAC 1-terc-butilo-4-(4-terc-butilfenil)benceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Di-tert-butylbiphenyl
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126°C to 129°C
Color Naranja amarillento a amarillo
Punto de ebullición 190°C to 192°C (13.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4C6H4C(CH3)3
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 298
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.42
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino