Learn More
4,4'-di-terc-butil-2,2'-bipiridina, TRC
Código de producto. 30371366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371366 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30371366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42946310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
CAS 72914-19-3
Fórmula molecular C18H24N2
Cantidad 10 g
Sinónimo 4,4'-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Bis(t-butyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Bis(tert-butyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-t-butyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-dipyridyl, 4-tert-Butyl-2-(4-tert-butylpyridin-2-yl)pyridine BBBPY
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N2/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6/h7-12H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 268.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1939