Learn More
4,4-di-n-propilciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Di-N-propylcyclohexanone |
| CAS | 123018-62-2 |
| Fórmula molecular | C12 H22 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O/c1-3-7-12(8-4-2)9-5-11(13)6-10-12/h3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC1(CCC)CCC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4,4-dipropilciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.1671 |