Learn More
4,4'-Di-n-nonil-2,2'-bipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474097 5 g 5 g
15464097 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31476.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 142646-58-0 | C28H44N2 | 408.674 g/mol
Used in the preparation of an artificial muscle with lamellar structure based on a nematic triblock copolymer. Also use as complex in cyclic voltammetric studies of copper complexes catalyzing atom transfer radical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para preparar un músculo artificial con estructura lamelar basado en un copolímero de tribloque cinemático. También se utiliza como complejo en estudios voltamétricos cíclicos de complejos de cobre en los que se cataliza la polimerización de radicales de transferencia de átomos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142646-58-0
Fórmula molecular C28H44N2
Peso molecular (g/mol) 408.674
Número MDL MFCD00800915
Clave InChI VHJFWJXYEWHCGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl, 4-nonyl-2-4-nonylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dinonyl, 4,4'-bis nonyl-2,2'-bipyridine, dnbpy, acmc-1cctu, bpdn01, 4,4-dinonyl-2,2-bipyridine, 4,4-dinoyl-2,2-dipyridyl
PubChem CID 4285174
Nombre IUPAC 4-nonil-2-(4-nonilpiridina-2-yl)piridina
SMILES CCCCCCCCCC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)CCCCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
Punto de fusión 61°C to 63°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.67
Porcentaje de pureza 97%