Learn More
4,4'-Di-N-acetilamino-difenilsulfona-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Di-N-acetylamino-diphenylsulfone-d8 |
| CAS | 557794-37-3 |
| Fórmula molecular | C16 2H8 H8 N2 O4 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N2O4S/c1-11(19)17-13-3-7-15(8-4-13)23(21,22)16-9-5-14(6-10-16)18-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)c2c([2H])c([2H])c(NC(=O)C)c([2H])c2[2H] |
| Nombre IUPAC | N-[4-(4-acetamido-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)sulfonil-2,3,5,6-tetradeuteriofenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 340.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1333 |