Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4′-DDT |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 50-29-3 |
| Fórmula molecular | (ClC6H4)2CHCCl3 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 107°C to 110°C |
| Punto de ebullición | 260°C |
| Sinónimo | 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 354.49 |
| Mostrar más |