Learn More
4-(4-Cianobencilo)-1,2,4-triazol, TRC
Código de producto. 30356461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356461 10 g -
30355398 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC96233510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112809-27-5
Fórmula molecular C10 H8 N4
Peso molecular (g/mol) 184.2
Sinónimo 1-(4-Cyanobenzyl)-1,3,4-triazole, 4-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)benzonitrile
Nombre IUPAC 4-(1,2,4-triazol-4-ilmetil)benzonitrilo
SMILES N#Cc1ccc(Cn2cnnc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-7-12-13-8-14/h1-4,7-8H,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0749