Learn More
Ácido 4,4'-cis-estilbenodicarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11386906 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11386906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04364.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-cis-Stilbenedicarboxylic acid
CAS 133005-88-6
Punto de fusión >300°C
Fórmula molecular C16H12O4
Número MDL MFCD00013994
Cantidad 1 g
Beilstein 1978660
Sinónimo 4-z-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, cis-4,4'-dicarboxystilbene, z-4,4'-stilbene dicarboxylic acid, z-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-cis-stilbenedicarboxylic acid
Clave InChI SBBQDUFLZGOASY-UPHRSURJSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-[(Z)-2-(4-carboxifenil)etenil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 268.268
PubChem CID 18647961
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.27
Porcentaje de pureza 95%