Learn More
4-(4-clorofenil)tetrahidropiran-2,6-diona, Mikromol™
Descripción
4-(4-clorofenil)tetrahidropiran-2,6-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride |
| CAS | 53911-68-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H9 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9ClO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)15-11(14)6-8/h1-4,8H,5-6H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C2CC(=O)OC(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-clorofenil)oxano-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.64 |
| Mostrar más |