Learn More
4-(4-clorofenil)pirimidina-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10723633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723633 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10232552 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM05717DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175203-08-4
Fórmula molecular C10H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 222.69
Número MDL MFCD00174262
Clave InChI TWKIWOOKHPWUIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-chlorophenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-chloro-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-chlorophenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 2 1h-pyrimidinethione, 4-4-chlorophenyl, maybridge1_004888, 6-4-chlorophenyl pyrimidine-2 1h-thione, 4-4-chlorophenyl-3h-pyrimidine-2-thione
PubChem CID 2735805
Nombre IUPAC 6-(4-clorofenil)-1H-pirimidina-2-tiona
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-2-thiol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.7
Porcentaje de pureza 97%