Learn More
4-(4-clorofenil)piperidina-2,6-diona, Mikromol™
Código de producto. 17983396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17983396 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17983396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1235.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(4-clorofenil)piperidina-2,6-diona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione
CAS 84803-46-3
Nombres de analitos o componentes 4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H10 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(4-Chlorophenyl)piperidine-2,6-dione, Baclofen impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10ClNO2/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(14)13-11(15)6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14,15)
SMILES Clc1ccc(cc1)C2CC(=O)NC(=O)C2
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)piperidina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 223.66
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.04 g/mol