Learn More
4-(4-clorofenil)piperidin-4-ol, Mikromol™
Código de producto. 17993516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993516 25 mg 25 miligramos
17911506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993516 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0025.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(4-clorofenil)piperidin-4-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
CAS 39512-49-7
Nombres de analitos o componentes 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H14 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Loperamide Hydrochloride Imp. C (EP), Loperamide Imp. C (EP), 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Impurity C, Loperamide Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
SMILES OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)piperidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 211.69
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211,0764 g/mol