Learn More
4-(4-clorofenil)piperidina-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10566615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10566615 100 g 100 g
10143014 10 g 10 g
10396784 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10566615 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09284FA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 39512-49-7
Fórmula molecular C11H15Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 248.15
Número MDL MFCD00006001
Clave InChI PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)piperidin-4-ol
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 97%