Learn More
Diclorhidrato de 4-[(4-clorofenil)fenilmetil]-1-piperazinaetanol, LoGiCal
Código de producto. 30457584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457584 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457584 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0380.11
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
CAS 164726-80-1
Nombres de analitos o componentes 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H23 Cl N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cetirizine Dihydrochloride Imp. G (EP), Cetirizine Imp. G (EP), Cetirizine USP Related Compound G, Cetirizine USP RC G, 2-[4-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. G (EP) as Dihydrochloride, 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazine-ethanol Dihydrochloride, 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, dihydrochloride (9CI), Cetirizine Related Compound G as Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity G as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity G as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etanol;diclorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 403.77
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 402,1032 g/mol