Learn More
Ácido 4-(4-Clorofenil)fenilacético, TRC
Código de producto. 30366611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366611 100 mg -
30367034 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC428210100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5525-72-4
Fórmula molecular C14H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 246.69
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[4-(4-clorofenil)fenilacético
SMILES OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)phenylacetic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11ClO2/c15-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(2-4-11)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0448