Learn More
4-[(4-Clorofenil)metil]-2-[2-(1-metil-2-pirrolidinil)etil]-1(2H)-ftalazinona Cloruro, TRC
Código de producto. 30012507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012507 5 mg 5 miligramos
30008687 10 mg 10 miligramos
30009809 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3801205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117078-70-3
Fórmula molecular C22H24ClN3O . HCl
Peso molecular (g/mol) 381.9
Sinónimo Azelastine 5-Member-Cyclic-Isomer Hcl
Nombre IUPAC 4-[(4-clorofenil)metil]-2-[2-(1-metilpirrolidina-2-il)etil]ftalazina-1-una
SMILES Cl.CN1CCCC1CCN2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-1(2H)-phthalazinone Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClN3O/c1-25-13-4-5-18(25)12-14-26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.1375