Learn More
4-[(4-Clorofenil)metilo]-1(2H)-ftalazinona, TRC
Código de producto. 30136449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136449 5 g 5 g
30134665 25 g 25 g
17964275 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3784005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53242-88-9
Fórmula molecular C15 H11 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 270.71
Sinónimo 4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one, Azelastine Hydrochloride Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 4-[(4-clorofenil)metil]-2H-ftalazina-1-una
SMILES Clc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.056