Learn More
4-(4-clorofenil)ciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanone |
| CAS | 14472-80-1 |
| Fórmula molecular | C12 H13 Cl O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-2,5-6,10H,3-4,7-8H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C2CCC(=O)CC2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-clorofenil)ciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0655 |