Learn More
4-(4-clorofenil)ciclohexanol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanol-d5 |
| CAS | 1189961-66-7 |
| Fórmula molecular | C12H10D5ClO |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-2,5-6,10,12,14H,3-4,7-8H2/i7D2,8D2,12D |
| SMILES | [2H]C1([2H])CC(CC([2H])([2H])C1([2H])O)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-clorofenil)-1,2,2,6,6-pentadeuteriociclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 215.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1125 |