Learn More
4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10049491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10049491 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10497052 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
11306945 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10049491 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02037DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 95233-37-7
Fórmula molecular C13H15ClO2
Peso molecular (g/mol) 238.711
Número MDL MFCD06797626
Clave InChI NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
PubChem CID 2735792
Nombre IUPAC Ácido 4-(4-clorofenil)ciclohexano-1-carboxílico
SMILES C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material (E)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal ClC6H4C6H10CO2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.71
Porcentaje de pureza 97%