Learn More
4-(4-clorofenil)but-3-en-2-ona, TRC
Código de producto. 30349956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349956 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30349956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99400510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 3160-40-5
Fórmula molecular C10H9OCl
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
SMILES CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC (E)-4-(4-clorofenil)but-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 180.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0342