Learn More
Ácido 4-(4-clorofenil)-4-oxobutanoico (ácido 3-(4-clorobenzoil)propiónico), Mikromol™
Descripción
Ácido 4-(4-clorofenil)-4-oxobutanoico (ácido 3-(4-clorobenzoil)propiónico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid) |
| CAS | 3984-34-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H9 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid, 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(4-clorofenil)-4-oxobutanoico |
| Mostrar más |