Learn More
Ácido 4-(4-clorofenil)-4-oxobutanoico (ácido 3-(4-clorobenzoil)propiónico), Mikromol™
Código de producto. 30050220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050220 25 mg 25 miligramos
30050270 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050220 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0918.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-(4-clorofenil)-4-oxobutanoico (ácido 3-(4-clorobenzoil)propiónico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid)
CAS 3984-34-7
Nombres de analitos o componentes 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 Cl O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid, 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Ácido 4-(4-clorofenil)-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 212.63
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.024 g/mol