Learn More
4-(4-Clorofenil)-4-hidroxipiperidina, TRC
Código de producto. 17993165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993165 5 g 5 g
17902335 100 mg 100 miligramos
17950975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3784805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39512-49-7
Fórmula molecular C11 H14 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 211.69
Sinónimo 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)piperidin-4-ol
SMILES OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0764