Learn More
4-(4-Clorofenil)-4-hidroxipiperidina, 99+ %, cristalina, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine |
| Absorbancia | (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell), (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell) at 0nm, 0.05 max. at 440nm |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 139°C to 141°C |
| Color | Crema blanquecina a blanco |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (1 g, 105°C, 2 hrs, 760mm Hg) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.