Learn More
4-(4-Clorofenil)-4-hidroxipiperidina, 99+ %, cristalina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10309020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10309020 1 g Frasco de vidrio 1 g
10319020 5 g Frasco de vidrio 5 g
10129793 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10309020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296840010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 39512-49-7 | C11H15Cl2NO | 248.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39512-49-7
Fórmula molecular C11H15Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 248.15
Número MDL MFCD00006001
Clave InChI PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)piperidin-4-ol
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Absorbancia (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell), (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell) at 0nm, 0.05 max. at 440nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139°C to 141°C
Color Crema blanquecina a blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 2 hrs, 760mm Hg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: 340mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,acetone and dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.