Learn More
4-(4-Clorofenil)-4-hidroxipiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490093 5 g 5 g
11480093 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12137.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 39512-49-7 | C11H15Cl2NO | 248.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39512-49-7
Fórmula molecular C11H15Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 248.15
Número MDL MFCD00006001
Clave InChI PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4- (4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Punto de fusión 137°C to 141°C
Cantidad 5 g
Beilstein 165923
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 4-(4-clorofenil)piperidin-4-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 97%