Learn More
4-(4-Clorofenil)-4-hidroxipiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480093 1 g 1 g
11490093 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12137.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 39512-49-7 | C11H15Cl2NO | 248.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39512-49-7
Fórmula molecular C11H15Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 248.15
Número MDL MFCD00006001
Clave InChI PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4- (4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Punto de fusión 137°C to 141°C
Cantidad 1 g
Beilstein 165923
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)piperidin-4-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 97%