Learn More
4-(4-clorofenil)-4-hidroxiciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxycyclohexanone |
| CAS | 36716-71-9 |
| Fórmula molecular | C12 H13 Cl O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-3-1-9(2-4-10)12(15)7-5-11(14)6-8-12/h1-4,15H,5-8H2 |
| SMILES | OC1(CCC(=O)CC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-clorofenil)-4-hidroxiciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0604 |