Learn More
4-(4-Clorofenilo)-3,4-dihidro-1(2H)-naftalona, TRC
Código de producto. 30364358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364358 1 g -
30367356 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3778601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36159-73-6
Fórmula molecular C16H13ClO
Peso molecular (g/mol) 256.73
Sinónimo 1(2H)-Naphthalenone, 4-(4-chlorophenyl)-3,4-dihydro-, 4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenilo)-3,4-dihidro-2H-naftalena-1-una
SMILES Clc1ccc(cc1)C2CCC(=O)c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClO/c17-12-7-5-11(6-8-12)13-9-10-16(18)15-4-2-1-3-14(13)15/h1-8,13H,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0655