Learn More
Sal del ácido p-nitrobenzoico de 4-[(4-clorofenil)-2-piridilmetoxi]piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridylmethoxy]piperidine p-Nitrobenzoic Acid Salt |
| CAS | 161558-45-8 |
| Fórmula molecular | C17H19ClN2O.C7H5NO4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-Nitrobenzoic acid Compd. With 2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine (1:1), 2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine Mono(4-nitrobenzoate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN2O.C7H5NO4/c18-14-6-4-13(5-7-14)17(16-3-1-2-10-20-16)21-15-8-11-19-12-9-15;9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-7,10,15,17,19H,8-9,11-12H2;1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-].Clc2ccc(cc2)C(OC3CCNCC3)c4ccccn4 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-clorofenil)-piperidin-4-iloximetil]piridina; ácido 4-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 469.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.1404 |