Learn More
4-(4-clorofenil)-2-butanona, TRC
Código de producto. 30363170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
30363170 10 g
1 options
Código de producto. 30363170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42206010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)-2-butanone
CAS 3506-75-0
Fórmula molecular C10H11ClO
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-(p-Chlorophenyl)-2-butanone, NSC 348, p-Chlorobenzylacetone, 4-(4-Chlorophenyl)butan-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h4-7H,2-3H2,1H3
SMILES ClC1=CC=C(CCC(C)=O)C=C1
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)butan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 182.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.05
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.