Learn More
4-(4-clorofenil)-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chlorophenyl)-2-butanone |
| CAS | 3506-75-0 |
| Fórmula molecular | C10H11ClO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-(p-Chlorophenyl)-2-butanone, NSC 348, p-Chlorobenzylacetone, 4-(4-Chlorophenyl)butan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h4-7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | ClC1=CC=C(CCC(C)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-clorofenil)butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.05 |