Learn More
4-(4-clorofenil)-2,6-piperidinediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione |
| CAS | 84803-46-3 |
| Fórmula molecular | C11 H10 Cl N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione, 4-(4-Chlorophenyl)piperidine-2,6-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10ClNO2/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(14)13-11(15)6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14,15) |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C2CC(=O)NC(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-clorofenil)piperidina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 223.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.04 |