Learn More
4-(4-clorofenil)-1-imidazol-1-il-(butan-d5)-2-ol, TRC
Código de producto. 30361710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30361710 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30361710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3795422.5MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)-1-imidazol-1-yl-(butan-d5)-2-ol
CAS 1185063-39-1
Fórmula molecular C13 2H5 H10 Cl N2 O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 4-(4-Chlorophenyl)-1,1,2,3,3-pentadeuterio-1-imidazol-1-ylbutan-2-ol, 4-(4-Chlorophenyl)-1-imidazol-1-yl-(butan-d5)-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15ClN2O/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(17)9-16-8-7-15-10-16/h1-2,4-5,7-8,10,13,17H,3,6,9H2/i3D2,6D2,13D
SMILES [2H]C(O)(Cn1ccnc1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)-2,3,3,4,4-pentadeuterio-1-imidazol-1-ilbutan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 255.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1187
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.