Learn More
4-(4-clorofenil)-1-imidazol-1-il-(butan-d5)-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chlorophenyl)-1-imidazol-1-yl-(butan-d5)-2-ol |
| CAS | 1185063-39-1 |
| Fórmula molecular | C13 2H5 H10 Cl N2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Chlorophenyl)-1,1,2,3,3-pentadeuterio-1-imidazol-1-ylbutan-2-ol, 4-(4-Chlorophenyl)-1-imidazol-1-yl-(butan-d5)-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15ClN2O/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(17)9-16-8-7-15-10-16/h1-2,4-5,7-8,10,13,17H,3,6,9H2/i3D2,6D2,13D |
| SMILES | [2H]C(O)(Cn1ccnc1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-clorofenil)-2,3,3,4,4-pentadeuterio-1-imidazol-1-ilbutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 255.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.1187 |