Learn More
4-(4-clorofenil)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-il)butan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)butan-2-one |
| CAS | 2518282-86-3 |
| Fórmula molecular | C12H12ClN3O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-2-butanone (ACI |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12ClN3O/c13-11-4-1-10(2-5-11)3-6-12(17)7-16-8-14-15-9-16/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2 |
| SMILES | O=C(CN1C=NN=C1)CCC2=CC=C(Cl)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-clorofenil)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-il)butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 249.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.07 |