Learn More
4-(4-clorofenil)-1-[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]-2,2-difenilbutanoil]piperidin-4-ol, Mikromol™
Descripción
4-(4-clorofenil)-1-[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]-2,2-difenilbutanoil]piperidin-4-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-chlorophenyl)-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylbutanoyl]piperidin-4-ol |
| CAS | 1426322-82-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(4-chlorophenyl)-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylbutanoyl]piperidin-4-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C38 H40 Cl2 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Butanone, 1,4-bis[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-2,2-diphenyl-, 4-(4-chlorophenyl)-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylbutanoyl]piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Imp. E (EP), Loperamide Hydrochloride Impurity E, Loperamide Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H40Cl2N2O3/c39-33-15-11-29(12-16-33)36(44)19-24-41(25-20-36)26-23-38(31-7-3-1-4-8-31,32-9-5-2-6-10-32)35(43)42-27-21-37(45,22-28-42)30-13-17-34(40)18-14-30/h1-18,44-45H,19-28H2 |
| SMILES | OC1(CCN(CCC(C(=O)N2CCC(O)(CC2)c3ccc(Cl)cc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)CC1)c6ccc(Cl)cc6 |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]-2,2-difenilbutan-1-ona |
| Mostrar más |