Learn More
Clorhidrato de 4-(4-clorofenil)-1,2,3,6-tetrahidropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625912 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10625912 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10580011 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10625722 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10625912 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109930250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51304-61-1 | C11H12ClN·HCl | 230.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51304-61-1
Número MDL MFCD00012753
Clave InChI NGDJUNABWNTULX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinium chloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, chloride, acmc-1alu0, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hcl, 4-4-chloro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1?2?3?6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine monohydrochloride, pyridine, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride
PubChem CID 2723612
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)-1,2,3,6-tetrahidropiridina;clorhidrato
SMILES C1CNCC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Punto de fusión 199.0°C to 204.0°C
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H13Cl2N
Peso molecular (g/mol) 230.132
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.