Learn More
Bromuro de 4-(4-clorofenil)-1,1-bis[4-(dimetilamino)-4-oxo-3,3-difenilbutil]-4-hidroxipiperidinio, Mikromol™
Descripción
Bromuro de 4-(4-clorofenil)-1,1-bis[4-(dimetilamino)-4-oxo-3,3-difenilbutil]-4-hidroxipiperidinio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Chlorophenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromide |
| CAS | 2575516-63-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(4-Chlorophenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C47 H53 Cl N3 O3 . Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Loperamide Hydrochloride Imp. B (EP), Loperamide Imp. B (EP), 4-(4-Chlorophenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromide, Loperamide Hydrochloride Imp. B (EP) as Bromide, Loperamide Hydrochloride Impurity B as Bromide, Loperamide Impurity B as Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C47H53ClN3O3.BrH/c1-49(2)43(52)46(38-17-9-5-10-18-38,39-19-11-6-12-20-39)31-35-51(33-29-45(54,30-34-51)37-25-27-42(48)28-26-37)36-32-47(44(53)50(3)4,40-21-13-7-14-22-40)41-23-15-8-16-24-41;/h5-28,54H,29-36H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CN(C)C(=O)C(CC[N+]1(CCC(C(=O)N(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3)CCC(O)(CC1)c4ccc(Cl)cc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | bromuro de 4-[4-(4-clorofenil)-1-[4-(dimetilamino)-4-oxo-3,3-difenilbutil]-4-hidroxipiperidin-1-io-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida |
| Mostrar más |