Learn More
4-(4-Clorofenoxi)piperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499680 250 mg 250 miligramos
11409690 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499680 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50944.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97839-99-1 | C11H14ClNO | 211.69 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97839-99-1
Fórmula molecular C11H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 211.69
Número MDL MFCD04113544
Clave InChI VOQMPZXAFLPTMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5199889
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenoxi)piperidina
SMILES ClC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-4-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chloro-phenoxy-piperidine, piperidine, 4-4-chlorophenoxy, acmc-20amwb, 4-p-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chlorophenyl oxy piperidine, 4-chloro-1-4-piperidyloxy benzene, piperidine,4-4-chlorophenoxy, piperidine, 4-4-chlorophenoxy-, hydrochloride
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 98%