Learn More
4-[4-(Clorometil)piperidino]tieno[3,2-d]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10707125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10707125 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10717125 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10707125 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63824CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 912569-69-8
Fórmula molecular C12H14ClN3S
Peso molecular (g/mol) 267.78
Número MDL MFCD09702414
Clave InChI FWDQRROENFHLAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chloromethyl piperidino thieno 3,2-d pyrimidine, 4-4-chloromethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloromethyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine
PubChem CID 24229710
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-1-{tieno[3,2-d]pirimidin-4-il}piperidina
SMILES ClCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(Chloromethyl)piperidino]thieno[3, 2-d]pyrimidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.78
Porcentaje de pureza 97%